Få mere at vide
Zinkstearat, ZnO 12,5-14%
Artikelnummer. 11337548
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337548 50 g 50g
11307548 250 g 250g
11317548 1 kg 1kg
11327548 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11337548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033238.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632,332 g/mol
Zinkstearat bruges som slipmiddel til fremstilling af gummi-, polyurethan- og polyesterbearbejdning. Det er et smøre- og fortykningsmiddel i kosmetikindustrien. Det spiller en afgørende rolle som aktivator for gummivulkanisering. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator ved forsæbning af fedtstoffer på grund af dets lipofile karakter. Det er en aktiv komponent i viftepulver, som bruges til at mindske friktionen mellem kortene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-05-1
Molekylær formel C36H70O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 632.332
MDL nummer MFCD00013031
InChI nøgle XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC navn zink;octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc stearate
Smeltepunkt 130 °C
Farve Hvid
Mængde 50 g
Merck Index 14,10158
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, alkohol og æter; Opløselig i benzenOpløselig i syrer, aromatiske og klorerede kulbrinter; Uopløseligt i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 632.48
Fysisk form Pulver