Få mere at vide
Zinkstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-212524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20kg
5kg
Artikelnummer. 10018511
Brand: Thermo Scientific Acros 263780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-05-1
MDL nummer MFCD00013031
InChI nøgle XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC navn zink;octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc stearate
Smeltepunkt 118.0°C to 128.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C36H70O4Zn
Lineær formel [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 10358
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Molekylvægt (g/mol) 632.34
Formel vægt 632.34
Procent renhed 12.5 to 14.0% (ZnO)
Fysisk form Pulver