Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc stearate |
| Smeltepunkt | 118,0 °C til 128,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C36H70O4Zn |
| Lineær formel | [CH3(CH2)16CO2]2Zn |
| Mængde | 1 kg |
| Merck Index | 15, 10358 |
| Vis mere |