Få mere at vide
Zinc Stearate, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030370 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10030370 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10030370 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/1400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 118°C
CAS 557-05-1
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C36H70O4Zn
MDL nummer 13031
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
InChI nøgle XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
IUPAC navn zinc;octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formel vægt 632.34g/mol
Emballage Plastic powder jar