Få mere at vide
Zinkstearat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11403855 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11403855 100 g
1 options
Artikelnummer. 11403855 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522003080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Stearate
CAS 557-05-1
Molekylær formel C36H70O4Zn
Mængde 100 g
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
InChI nøgle XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
IUPAC navn zink;octadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formel vægt 632.33