Få mere at vide
Zink standardopløsningskoncentrat, 100 ppm, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | 100mL |
Koncentration | 100 ppm |
Mængde | 100 mL |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONCENTRATE TO MAKE (5003401)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zink standardopløsningskoncentrat, 100 ppm, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion