Få mere at vide
Zinc standard solution, BAKER INSTRA-ANALYZED reagent for AAS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10219390 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
100 mL
Artikelnummer.
10219390 100 mL
1 options
Artikelnummer. 10219390 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6827.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zinc standard solution for AAS are prepared from metals and salts of 99.999% spectral purity
Tekniske data
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000 μg/mL
Emballage Plastic bottle
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.