Få mere at vide
Zink standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Zn i 2-5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790891 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10790891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    467.17 DKK / 500ml
    Spare 14.83 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc standard solution
Navn note 1 mg/ml Zn i 2% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
Tæthed 1.01g/mL
Fysisk form Væske
Molekylær formel Zn
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Zn (2 +) i 2% HCl (20 °C)
MDL nummer MFCD00011291
Farve Farveløs
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:30185
Formel vægt 65.38
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.