Få mere at vide
Zink standardløsning, WTW™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
- Fri klor
- Bundet klor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Hydrogenperoxid
- Svovlbrinte
- Phenol
- Silicium
- Sulfid
- Sulfit
- Anioniske overfladeaktive stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Løsningen indeholder | Zinc |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| pH | 0.5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION ZINC 1000 MG/L
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, zinc nitrate