Få mere at vide
Zinc Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714571 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10714571 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10714571 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8341/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Colorless
pH 1
CAS 7779-88-6
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastic bottle
Form Liquid
Molekylær formel N2O6Zn
MDL nummer 11291
Synonym zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
InChI nøgle ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
IUPAC navn zinc;dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 189.388
PubChem CID 24518