Få mere at vide
Zinc Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10408990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10408990 500 mL 500ml
10179031 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8070/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7779-88-6
Molekylær formel N2O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 189.388
MDL nummer 11291
InChI nøgle ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
PubChem CID 24518
IUPAC navn zinc;dinitrate
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Farve Colorless
pH 1
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastic bottle
Form Liquid