Få mere at vide
Zinc Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
100mL, HDPE plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Form | Liquid |
| MDL nummer | 11291 |