Få mere at vide
Zink Standard, 1000 mg/L i 2 % HNO 3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10010532 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10010532
Brand: SPEX Certiprep PLZN22T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Zink standard
  • Lavet med ASTM Type I vand
  • 1.000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Standard
Emballage Poly flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
CAS min % 1.0, 5.0, 94.0
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Teknik AA, ICP
Type Certified Reference Material
Mængde 250 mL
Grad Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLZN2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLZN2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLZN1-2X    10,000    PLZN1-3X
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 mg/L Zinc
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, Zinc from Zinc oxide