Få mere at vide
Zink Standard, 1000 mg/L i 2 % HNO 3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Zn | 1000 μg/ml |
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS min % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 30 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1000µg/ml zinc
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, zinc