Få mere at vide
Zinkstandard i basisolie 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11480319 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. 11480319
Brand: SPEX Certiprep ORGZN82Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Zn1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-66-6, 8042-47-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:30185
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/g Zinc in Base Oil 20
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: mineral oil
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug