Få mere at vide
Zinksputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464865
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464865 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15464865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041657.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-66-6
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Procent renhed 99.99%