Få mere at vide
Zinc sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474865
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15474865
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041658.KS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sputtering target
Navn note 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-66-6
Mængde 1 Ea.
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Procent renhed 99.99%