Få mere at vide
Zinksputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454865
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454865 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041656.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Zinksputtermål anvendes til fremstilling af maling, blegemidler og til fremstilling af andre kemikalier. Det bruges også i medicinsk forskning. Ren zink bruges som elektrode i en Daniel-celle og også i tørbatterier. Den bruges som galvanisk belægning på stål for at forhindre korrosion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-66-6
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Procent renhed 99.99%