Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Zn |
| Koncentration | 1 ±0,002 g/L |
| Type | Massespektrometristandard |
| Element | Zn |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrogenklorid |
| Mængde | 500 mL |