Få mere at vide
Zinkopløsning til ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12946164 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12946164 100 mL Flaske 100ml
12956164 250 mL Flaske 250ml
12966164 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12946164 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 069 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Zn
Koncentration 1±0.002 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Zn
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogen Chloride
Mængde 100 mL