Få mere at vide
Zinkkugle, 10 mm (0,4 tommer) diameter x 2 mm (0,08 tommer) tykt, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå skud |
| Tæthed | 7,14 g/cm3 |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis) |
| Form | Skudt |