Få mere at vide
Zinkskud, 1-6mm (0,04-0,24 tommer), Puratronic™ 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366857
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366857 250 g 250g
11356857 50 g 50g
11376857 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010760.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron bruges i specialdesignede belægningsapplikationer på spole til bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Navn note 1-6 mm (0,04-0,24 tommer)
Udseende Grå skud
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Form Skudt
Formel vægt 65.3