Få mere at vide
Zinkskud, 1-6mm (0,04-0,24 tommer), Puratronic™ 99,9999% (metalbasis)
Beskrivelse
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron bruges i specialdesignede belægningsapplikationer på spole til bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Navn note | 1-6 mm (0,04-0,24 tommer) |
| Udseende | Grå skud |
| Tæthed | 7,14 g/cm3 |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9999% (metalbasis) |
| Form | Skudt |
| Formel vægt | 65.3 |