Få mere at vide
Zinc selenide
Artikelnummer. 11438807
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438807 10 g 10g
11448807 50 g 50g
11458807 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19947.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid bruges til at danne II-VI lysemitterende dioder og diodelasere. Det er doteret med krom (ZnSe:Cr) og er blevet brugt som et infrarødt laserforstærkningsmedium. Det bruges som et infrarødt optisk materiale. Det bruges i røntgen- og gammastråledetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkselenid bruges til at danne II-VI lysemitterende dioder og diodelasere. Det er doteret med krom (ZnSe:Cr) og er blevet brugt som et infrarødt laserforstærkningsmedium. Det bruges som et infrarødt optisk materiale. Det bruges i røntgen- og gammastråledetektorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-09-9
Molekylær formel SeZn
Molekylvægt (g/mol) 144.35
MDL nummer MFCD00011296
InChI nøgle GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC navn zink(2+) selandiid
SMIL [Zn++].[Se--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc selenide
Smeltepunkt >1100°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 144.33
Lugt Odorless
Tæthed 5.42^1^5