Få mere at vide
Zinc selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11331608
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331608 50 g 50g
11321608 10 g 10g
11311608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010999.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid (ZnSe) bruges som et infrarødt optisk materiale med bredt transmissionsbølgelængdeområde. Den bruges også som indgangsoptik i den nye serie af in-ear kliniske termometre. ZnSe bruges som et halvledermateriale til tyndfilmsenheder og n-type vindueslag til tyndfilms heterojunction solceller. ZnSe aktiveret med tellur er en scintillator velegnet til at matche med fotodioder. Det bruges i røntgen- og gammastråledetektorer. Zinkselenidfilm er nyttige i fotovoltaiske celler og solcellekonverteringsceller. Materialet kan doteres med n-type og p-type doping. Det bruges til at danne lysemitterende dioder og diodelasere. ZnSe doteret med chrom finder anvendelse som et IR-laserforstærkningsmedium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-09-9
Molekylær formel SeZn
Molekylvægt (g/mol) 144.35
MDL nummer MFCD00011296
InChI nøgle GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC navn zink(2+) selandiid
SMIL [Zn++].[Se--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc selenide
Smeltepunkt >1100°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 144.33
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 5.42 g/mL at 15°C