Få mere at vide
Zinc selenide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11346688
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346688 250 g 250g
11336688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013241.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid bruges til at danne II-VI lysemitterende dioder og diodelasere. Den udsender blåt lys. Det er doteret med krom (ZnSe:Cr) og er blevet brugt som et infrarødt laserforstærkningsmedium. Den bruges som scintillator med emissionstop ved 640 nm. Det bruges i røntgen- og gammastråledetektorer. Det bruges som et infrarødt optisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-09-9
Molekylær formel SeZn
Molekylvægt (g/mol) 144.35
MDL nummer MFCD00011296
InChI nøgle GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC navn zink(2+) selandiid
SMIL [Zn++].[Se--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc selenide
Smeltepunkt >1100°C
Fysisk form Lump
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Decomposes in dilute nitric acid.
Formel vægt 144.33
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 5.42 g/mL at 15°C