for ultra trace analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc selenide |
| Smeltepunkt | >1100°C |
| Navn note | 99.99% |
| Farve | Yellow |
| Fysisk form | Shiny Fine Powder |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | ZnSe |
| Merck Index | 15, 10356 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: decomposes in diluted nitric acid |
| Vis mere |