Få mere at vide
Zinkstang, 8 mm (0,31 tommer) diameter, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15456635
Skift visning
Mængde:
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
250mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456635 250 mm 250mm
15446635 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044936.DT
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc rod
Navn note 8mm (0.31 in.) dia.
Mængde 250 mm
Lugt Odorless
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%