Få mere at vide
Zinc rod, 7mm (0.3 in.) dia., 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307137
Skift visning
Mængde:
100 mm
5 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
10cm
5mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307137 100 mm 10cm
11317137 5 x 100 mm 5mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011471.DM
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Molecular Formula: Zn | Molecular Weight: 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc rod
Navn note 7 mm (0,3 tommer) diameter.
Mængde 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,74 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9985%