Få mere at vide
Zinkstang, 3,18 mm (0,125 tommer) dia, 99,994 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466545
Skift visning
Mængde:
350 mm
Pakningsstørrelse:
350mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466545 350 mm 350mm
1 options
Artikelnummer. 15466545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043695.HO
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc rod
Navn note 3,18 mm (0,125 tommer) diameter.
CAS 7440-66-6
Mængde 350 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,57 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Procent renhed 99.994%