Få mere at vide
Zinkstang, 10 mm (0,39 tommer) diameter, 99,9998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11357517
Skift visning
Mængde:
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
250mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357517 250 mm 250mm
11347517 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012718.DT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc rod
Navn note 10 mm (0,39 tommer) diameter.
Mængde 250 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,60 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9998%