Få mere at vide
Zinkstang, 1,27 cm (0,5 tommer) diameter, 99,99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc rod |
| Navn note | 1.27cm (0.5 in.) dia. |
| Mængde | 30 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈9.03g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.99% |