Få mere at vide
Zinkstang, 1,27 cm (0,5 tommer) diameter, 99,9+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366557
Skift visning
Mængde:
15 cm
45 cm
90 cm
Pakningsstørrelse:
45cm
90cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366557 15 cm -
11376557 45 cm 45cm
11356557 90 cm 90cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000422.BT
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 9,03 g/cm | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Udseende Gray rod
Mængde 15 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9+% (Metals basis)
Form Rod