missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinc Pyrithione, MedChemExpress

Artikelnummer. 16442239
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442239 1 g
16431008 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16442239 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0572

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Zinc Pyrithione is an antifungal and antibacterial agent disrupting membrane transport by blocking the proton pump. Zinc Pyrithione is also a copper ionophore that delivers copper into cells and is a useful tool for studying cuproptosis.

Zinc Pyrithione is an antifungal and antibacterial agent disrupting membrane transport by blocking the proton pump. Zinc Pyrithione is also a copper ionophore that delivers copper into cells and is a useful tool for studying cuproptosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zinc Pyrithione
Fysisk form Solid
CAS 13463-41-7
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8N2O2S2Zn
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (104.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL N12[O-][Zn+2]3([S]=C1C=CC=C2)[O-]N(C=CC=C4)C4=[S]3
Molekylvægt (g/mol) 317.69
Formel vægt 317.69
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.