Få mere at vide
Zinkprotoporfyrin, 96%
Artikelnummer. 11420530
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
0.25 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420530 0.25 g 0.25g
11358317 10 mg 10mg
11368317 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032068.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 15442-64-5 | C34H32N4O4Zn | 626,034 g/mol
Zinkprotoporphyrin-9 er en potent, selektiv hæmoxygenasehæmmer, interleukin-1-antagonist, GCS-hæmmer og NOS1-, NOS2- og NOS3-hæmmer. I olfaktoriske neuronale kulturer er dette produkt blevet brugt til at blokere CO-biosyntese, hvilket sænkede cGMP-koncentrationer. Zinkprotoporphyrin-9 er et yderst nyttigt værktøj til at belyse CO2s rolle i signaltransduktion og som neurotransmitter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15442-64-5
Molekylær formel C34H32N4O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 626.034
MDL nummer MFCD00011612
InChI nøgle FUTVBRXUIKZACV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc protoporphyrin
PubChem CID 131664383
IUPAC navn zink;3-[18-(2-carboxyethyl)-8,13-bis(ethenyl)-3,7,12,17-tetramethyl-23H-porphyrin-21-id-2-yl]propanoat
SMIL CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=C(C(=C(N4)C=C5C(=C(C(=N5)C=C1[N-]2)C)C=C)C)C=C)C(=C3CCC(=O)O)C)CCC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc protoporphyrin
Farve Lilla til rød
Lugt Lugtfri
Mængde 0.25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol og DMSO, pyridin eller dimethylformamid.
Formel vægt 626.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk