Få mere at vide
Zinkpropionat, 97%
Artikelnummer. 11490028
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490028 50 g 50g
11400038 250 g 250g
11480028 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23636.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 557-28-8 | C6H10O4Zn | 211,52 g/mol
Bruges til at reducere irritation fra skimmelsvampe, svampe og bakterier og som et aktuelt antifungalt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes til at reducere irritation fra skimmelsvampe
, svampe og bakterier og som et topisk antifungalt middel.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether, chloroform. Blandbar med ethanol; opløselig i diethylether; svagt opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk, beskytter mod vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-28-8
Molekylær formel C6H10O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 211.52
MDL nummer MFCD00045937
InChI nøgle XDWXRAYGALQIFG-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc propionate, unii-81pxa87xvc, 81pxa87xvc, propanoic acid, zinc salt 2:1, gyna-plex, propionic acid, zinc salt, zinc dipropionate, propanoic acid, zinc salt, zinc propanoate, propanoic acid, zinc salt, basic
PubChem CID 11189
IUPAC navn zink;propanoat
SMIL [Zn++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc propionate
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,10153
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, kloroform. Blandet med ethanol; opløselig i diethylæter; let opløselig i kloroform.
Formel vægt 211.53
Procent renhed 97%