Få mere at vide
Zinkpulver, -100 mesh, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396557
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396557 250 g 250g
11306567 1 kg 1kg
15430967 5 x 1 kg 1kg
11386557 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11396557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000424.30
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Tæthed 7.14
Mængde 250 g
Maskestørrelse -100 mesh
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Form Pulver
Formel vægt 65.38
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • zinkpulver-zinkstov (ustabiliseret)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.