Få mere at vide
Zinkpulver, -100 mesh, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11660222
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11660222 500 g 500g
11650222 100 g -
11436800 2.5 kg 2500g
11348026 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11660222 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13310.36
 Begrænset vare
På lager
Zinkpulver bruges til termisk sprøjtning til korrosionsbeskyttelse og i den kemiske industri. Det giver kemisk potentiel energi i alkaliske batterier til at pumpe elektriske ladninger mellem de negative og positive terminaler. Det bruges som brændstof til modelraketter med en blanding af 2,04 dele zink til en del svovl. Det bruges som beskyttende pigment i industrielle belægninger, som et reduktionsmiddel og katalysator i en række kemiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkpulver anvendes til termisk sprøjtning til korrosionsbeskyttelse og i den kemiske industri. Det giver kemisk potentiel energi i alkaliske batterier til at pumpe elektriske ladninger mellem de negative og positive terminaler. Det bruges som brændstof til modelraketter med en blanding af 2,04 dele zink til en del svovl. Det bruges som beskyttende pigment i industrielle belægninger, som et reduktionsmiddel og katalysator i en række kemiske reaktioner.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Den er følsom over for luft og fugt. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc powder
Smeltepunkt 420 °C
Kogepunkt 907 °C
Tæthed 7.13
Mængde 500 g
Maskestørrelse -100 mesh
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Form Pulver
FN nummer UN1436
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231-Håndteres under inaktiv gas.
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc