Få mere at vide
R&L Enterprises™ Forzinkede stativstænger
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) stang:
10 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Forzinket blødt stål |
| Længde (metrisk) | 750 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 12,5 mm |
| Produkttype | Stang |