Få mere at vide
R&L Enterprises™ Forzinkede stativstænger
Artikelnummer. 12358139 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) stang:
10 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) stang Pakningsstørrelse
12358139 500 mm 10 mm Pakke med 5
12956806 750 mm 12,5 mm Pakke med 2
12966806 1000 mm 12,5 mm Pakke med 2
12368139 600 mm 12,5 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12358139
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Forzinkede stænger er fremstillet af blødt stål.
  • Gevind
  • Fås til en række diametre og længder
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Materiale Forzinket blødt stål
Længde (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) stang 10 mm
Produkttype Stang