Få mere at vide
R&L Enterprises™ Forzinkede stativstænger
Artikelnummer. 12966806 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) stang:
10 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12966806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Forzinkede stænger er fremstillet af blødt stål.
  • Gevind
  • Fås til en række diametre og længder
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Materiale Forzinket blødt stål
Længde (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) stang 12,5 mm
Produkttype Stang