Få mere at vide
Zinc, plasma standard solution, Specpure™ Zn 1000μg/mL Artikelnummer.: 11371389
compliance-icons compliance-icons
Zinc, plasma standard solution, Specpure™ Zn 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408615
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11371389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013835.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Zink, plasmastandardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6, 7732-18-5
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Zinc: 0.1%; Water: 94.9%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1564307 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1564330 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1559991 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/05/2025 Artikelnummer013835.AP,013835.AE,013835.AD
Partinummer1559992 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/05/2025 Artikelnummer013835.AP,013835.AE,013835.AD
Partinummer1536203 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer013835.AP,013835.AE,013835.AD
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc, plasma standard solution, Specpure, Zn 1000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid, Zinc powder
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zinc, plasma standard solution, Specpure™ Zn 1000μg/mL >