Få mere at vide
Zinkphthalocyanin, 96%
Artikelnummer. 10595101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10595101 5 g 5g
10495081 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595101 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 422750050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.99 DKK
    407.65 DKK / 5g
    Spare 45.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14320-04-8
InChI nøgle PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc phthalocyanine
Navn note 98%
Farve Lilla
Tab ved tørring 5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C32H16N8Zn
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Molekylvægt (g/mol) 577.91
Formel vægt 577.91
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver