Få mere at vide
Zinkphthalocyanin, 95%
Artikelnummer. 11398358
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398358 2 g 2g
11388358 10 g 10g
11378358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039553.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577,916 g/mol
Zinkphthalocyanin finder generelle anvendelser i industrien som katalysatorer, fotoledere og i biomedicinsk område til fotodynamisk terapi, PDT. ZnPc-ladede PLGA-nanopartikler er et lovende lægemiddelleveringssystem til fotodynamisk terapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14320-04-8
Molekylær formel C32H16N8Zn
Molekylvægt (g/mol) 577.916
MDL nummer MFCD00041955
InChI nøgle PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc phthalocyanine
Farve Lilla
Lugt Lugtfri
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 577.91
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver