Få mere at vide
MedChemExpress Zinc phthalocyanine
Artikelnummer. 16461779
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16461779 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16461779 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY192041g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Zinc phthalocyanine is commonly applied in industry (catalysts, photoconductors) and biomedical (photodynamic therapy, PDT). Zinc phthalocyanine can be used to photooxidise cyclohexane.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMF : 2.7 mg/mL (4.67 mM; Need ultrasonic and warming)
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 577.9 g/mol
CAS 14320-04-8
Synonym ZnPc