Få mere at vide
Zinkphosphid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353817
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353817 0.5 g 0.5g
11363817 2 g 2g
11373817 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035664.02
Request Bulk or Custom Format
Nyttige applikationer i solceller. Det bruges også som et laboratoriekemikalie.
Zinkphosphid har nyttige anvendelser i fotovoltaiske celler. Det bruges også som et laboratoriekemikalie. Det spiller en vigtig rolle inden for medicin og lægemidler. Det fungerer som et desinfektionsmiddel ved kornlagring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-84-7
Molekylær formel P2Zn3
MDL nummer MFCD00049631
Tekniske data
Kogepunkt 1100°C
Kemisk navn eller materiale Zinc phosphide
Smeltepunkt 420°C
Fysisk form Agglomerated Powder
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formel vægt 258.1
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.55