Få mere at vide
Zinkfosfat (ortho), Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392108 5 g 5g
11302118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013013.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 386.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7779-90-0
Molekylær formel O8P2Zn3
Molekylvægt (g/mol) 386.08
MDL nummer MFCD00036282
InChI nøgle LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
PubChem CID 24519
IUPAC navn trizink;diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc phosphate (ortho)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Zn3(PO4)2
FN nummer UN3077
Formel vægt 386.05
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 3.75 g/mL