Få mere at vide
Zinkfosfathydrat, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307327
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307327 500 g 500g
11317327 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011589.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34807-26-6 | O8P2Zn3 | 386.08 g/mol
Zinkfosfathydrat bruges i tandplejen. Det er almindeligt anvendt til luting af permanente metalrestaureringer og som base for tandrestaureringer. Zinkfosfatcement bruges også til cementering af indlæg, kroner, broer og ortodontiske apparater og lejlighedsvis som en midlertidig restaurering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34807-26-6
Molekylær formel O8P2Zn3
Molekylvægt (g/mol) 386.08
MDL nummer MFCD00036282
InChI nøgle LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
PubChem CID 24519
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc phosphate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in acetic acid,dilute mineral acids,ammonia. Insoluble in water
SMIL [Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC navn trizink(2+)diphosphat
Formel vægt 386.05 (Anhydrous)
Grad Teknisk