Få mere at vide
Zinc peroxide, approximately 50% ZnO{2}
Beskrivelse
Zinkperoxid bruges som hærder, gummiaccelerator. er blevet anvendt i en række forskellige miljøer, fra medicin til æstetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc peroxide |
| Smeltepunkt | >150°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1516 |
| Merck Index | 14,10149 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | hydrogenperoxid; zink |
| Formel vægt | 97.38 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | ≈50% ZnO2 |
| Vis mere |