Få mere at vide
Zinc peroxide, approximately 50% ZnO{2}
Artikelnummer. 15431547
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431547 100 g 100g
15441547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039635.22
Request Bulk or Custom Format
Hærdemiddel, gummiaccelerator
Zinkperoxid bruges som hærder, gummiaccelerator. er blevet anvendt i en række forskellige miljøer, fra medicin til æstetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-22-3
Molekylær formel O2Zn
Molekylvægt (g/mol) 97.38
MDL nummer MFCD00137469
InChI nøgle IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
PubChem CID 14809
SMIL [Zn++].[O-][O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc peroxide
Smeltepunkt >150°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1516
Merck Index 14,10149
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn zink(2+)dioxidandiid
Formel vægt 97.38
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈50% ZnO2